Läs mer
5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine), Mikromol™
Produktkod. 30050989
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050989 100 mg
30051757 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050989 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0269.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrosotriaminopyrimidine
CAS 1006-23-1
Analyt- eller komponentnamn Nitrosotriaminopyrimidine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H6 N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
LEDER Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
IUPAC-namn 5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine
Molekylvikt (g/mol) 154.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 154.0603 g/mol