Läs mer
5-Nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin (Nitrosotriaminopyrimidin), Mikromol™
Produktkod. 30051757
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051757 25 mg
30050989 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051757 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0269.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-Nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin (Nitrosotriaminopyrimidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrosotriaminopyrimidine
CAS 1006-23-1
Analyt- eller komponentnamn Nitrosotriaminopyrimidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
LEDER Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
IUPAC-namn 5-nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin
Molekylvikt (g/mol) 154.13
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 154,0603 g/mol