Läs mer
5-nitrotiofen-2-karbonitrol, 98+%
Produktkod. 11317526
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317526 5 g 5g
11307526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11058.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 16689-02-4 | C5H2N2O2S | 154,143 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16689-02-4
Molekylformel C5H2N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 154.143
MDL-nummer MFCD00052401
InChI-nyckel FLYONFCGDKAMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-thiophenecarbonitrile, 5-cyano-2-nitrothiophene, 2-cyano-5-nitrothiophene, 5-nitrothiophene-2-carbonitirile, 5-nitro-thiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-nitro, zlchem 478, maybridge1_005980, 5-nitro-2-cyanothiophene, acmc-209dv8
PubChem CID 519294
IUPAC-namn 5-nitrotiofen-2-karbonitril
LEDER C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
Smältpunkt 43 °C till 45 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 123934
Formel vikt 154.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.