Läs mer
5-nitrotiofen-2-karboxaldehyd, 98 %
Produktkod. 11381297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381297 25 g 25g
11371297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01493.14
 Begränsad artikel
CAS: 4521-33-9 | C5H3NO3S | 157,143 g/mol
5-Nitrotiofen-2-karboxaldehyd används som en kemikalie för protomikforskning såväl som syntesen av 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-tienyl)kinazolin-4-(1H)-oner1 och olika nya oximeterderivat som är antiprotozoiska medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-Nitrotiophene-2-carboxaldehyde används som kemikalie
för protomikforskning såväl som syntesen av 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-tienyl)kinazolin-4-(1H)-oner1 och olika nya oximeterderivat som är anti-protozoiska medel.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4521-33-9
Molekylformel C5H3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 157.143
MDL-nummer MFCD00005433
InChI-nyckel CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-nitro-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrothiophene-2-aldehyde, thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, pubchem15668, 5-nitrothiophen aldehyde, 5-nitro-2-formyl-thiophene
PubChem CID 78281
IUPAC-namn 5-nitrotiofen-2-karbaldehyd
LEDER C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 72 °C till 76 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 120540
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 157.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.