Läs mer
5-nitrotiofen-2-karboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde |
| CAS | 4521-33-9 |
| Molekylformel | C5H3NO3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Formyl-5-nitrothiophene, 2-Nitrothiophene-5-carboxaldehyde, 5-Nitro-2-formylthiophene, 5-Nitro-2-thienaldehyde, 5-Nitro-2- thienylaldehyde, 5-Nitro-2-thienylcarboxaldehyde, 5-Nitro-2-thiophenealdehyde, 5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Nitrothiophene-2-carbaldehyde, NSC 168226, NTA |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)s1 |
| IUPAC-namn | 5-nitrotiofen-2-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.15 |
| Formel vikt | 156.9834 |