Läs mer
5-nitrotiofen-2-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 15452199
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452199 5 g 5g
15462199 25 g 25g
15472199 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64821.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
CAS: 6317-37-9 | C5H3NO4S | 173,142 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6317-37-9
Molekylformel C5H3NO4S
Molekylvikt (g/mol) 173.142
MDL-nummer MFCD00159552
InChI-nyckel UNEPVPOHGXLUIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrothiophene-2-carboxylic acid, 5-nitro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro-2-thenoic acid, 5-nitrothiophene-2-carboxylicacid, 5-nitro-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, 2-carboxy-5-nitrothiophene, pubchem5568, acmc-1b47f, 5-nitrothiophene-2-carboxylic
PubChem CID 80591
LEDER C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 154°C to 159°C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 139665
Formel vikt 173.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.