Läs mer
5-nitrotiofen-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10653213
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10653213 1 g 1g
10009441 250 mg 250mg
10182744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10653213 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer DFP00046DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 40357-96-8
Molekylformel C5H3NO4S
Molekylvikt (g/mol) 173.142
MDL-nummer MFCD00052582
InChI-nyckel VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2777267
LEDER C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrothiophene-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.15
Procent renhet 97%