Learn More
5-Nitrouracil, 99+%, Thermo Scientific™
Code produit 10519433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
10519433 5 g 5g
10502441 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10519433 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226580050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 611-08-5
Molekylformel C4H3N3O4
Molekylvikt (g/mol) 157.09
MDL-nummer MFCD00006021
InChI-nyckel TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 5-nitro, 5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-nitro, 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-hydroxy-5-nitropyrimidin-2 1h-one, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione-5-nitro, 5-nitrouracil 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine
PubChem CID 69135
ChEBI CHEBI:60763
LEDER [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 5-Nitrouracil
Namnnotering P.A.
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vit till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 24, 320
IUPAC-namn 5-nitro-1H-pyrimidin-2,4-DION
Formel vikt 157.08
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Nitrouracil
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.