Läs mer
5-Nitrouracil, TRC
Produktkod. 30472378
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30472378 50 g
1 options
Produktkod. 30472378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN59600050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nitrouracil
CAS 611-08-5
Molekylformel C4 H3 N3 O4
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)1-5-4(9)6-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
LEDER [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 5-nitro-1H-pyrimidin-2,4-DION
Molekylvikt (g/mol) 157.08
Formel vikt 157.0124