Läs mer
5-Nonanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15215998 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15215998 5 mL 5ml
15225998 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15215998 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390000050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 623-93-8
Molekylformel C9H20O
Molekylvikt (g/mol) 144.26
InChI-nyckel FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nonanol, dibutylcarbinol, dibutyl carbinol, 5-nonyl alcohol, nonanol-5, acmc-1bc2t, di-n-butyl carbinol, 5-nonanol 25g, 5-nonanol gc, 5-nonanol, puriss gc
PubChem CID 12202
IUPAC-namn nonan-5-ol
LEDER CCCCC(CCCC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nonanol
Smältpunkt 5.0°C
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 194.0°C to 196.0°C
Flampunkt 77°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel CH3(CH2)3CH(OH)(CH2)2CH3
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 144.26
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Nonanol, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.