Läs mer
5-nonanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408849
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15408849 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15408849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05812.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 623-93-8 | C9H20O | 144,258 g/mol
5-Nonanol används som mellanprodukter i kemisk forskning. Det används som naturliga ämnen och extraktämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Nonanol används som intermediärer i kemisk forskning. Det används som naturliga ämnen och extraktämnen.
Löslighet Löslig i vatten
(0,46 mg/ml vid 15 C) °och kloroform.
Noteringar
Inkompatibel ma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nonanol
CAS 623-93-8
Smältpunkt 5 °C
Densitet 0.826
Kokpunkt 194 °C till 196 °C
Flampunkt 96 °C (204 °F)
Molekylformel C9H20O
Brytningsindex 1.429
MDL-nummer MFCD00021944
Kvantitet 25 g
Beilstein 1733552
Synonym 5-nonanol, dibutylcarbinol, dibutyl carbinol, 5-nonyl alcohol, nonanol-5, acmc-1bc2t, di-n-butyl carbinol, 5-nonanol 25g, 5-nonanol gc, 5-nonanol, puriss gc
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,46 mg/ml vid 15 °C) och kloroform.
InChI-nyckel FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC(CCCC)O
IUPAC-namn nonan-5-ol
Molekylvikt (g/mol) 144.258
PubChem CID 12202
Formel vikt 144.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.