Läs mer
5-Nonanone, 98 %
Produktkod. 10551601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10551601 100 mL Glasflaska 100ml
10457000 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10551601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159761000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
CAS: 502-56-7 | C9H18O | 142,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-56-7
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.24
MDL-nummer MFCD00009484
InChI-nyckel WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nonanone, dibutyl ketone, butyl ketone, 5-oxononane, di-n-butyl ketone, unii-v8b2y1bz3s, hsdb 921, v8b2y1bz3s, n-c4h9 2co, dibutylketon
PubChem CID 10405
IUPAC-namn nonan-5-one
LEDER CCCCC(=O)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nonanone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -50.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 186.0°C to 187.0°C
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.4180 to 1.4200
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, I, 365
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol;, very soluble in diethyl ether, chloroform.
Formel vikt 142.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.