Läs mer
5-Nonylresorcinol, TRC
Produktkod. 30476446
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30476446 100 mg
1 options
Produktkod. 30476446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN650550100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 46834-36-0
Molekylformel C15 H24 O2
Molekylvikt (g/mol) 236.35
Synonym 5-Nonyl-1,3-benzenediol
IUPAC-namn 5-nonylbenzene-1,3-diol
LEDER CCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Nonylresorcinol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-14(16)12-15(17)11-13/h10-12,16-17H,2-9H2,1H3
Formel vikt 236.1776