Läs mer
5-Norbornen-2-ol, blandning av endo och exo, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483548 25 g 25g
15463548 1 g 1g
15473548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15483548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56994.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13080-90-5 | C7H10O | 110.156 g/mol
Den appliceras i högpresterande vätskekromatografi. (HPLC) och kärnmagnetisk resonans (NMR).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den appliceras i högpresterande vätskekromatografi. (HPLC) och kärnmagnetisk resonans (NMR).
Löslighet Något
lösligt i vatten
Anmärkningar
Förvaras °vid 2-8 C. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13080-90-5
Molekylformel C7H10O
Molekylvikt (g/mol) 110.156
MDL-nummer MFCD00167566
InChI-nyckel MKOSBHNWXFSHSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, 5-norbornen-2-ol, 5-norbornen-2-ol, exo, exo-2-norbornenol, bicyclo 2.2.1 hept-2-en-5-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, exo, 5-norbornen-2-ol exo
PubChem CID 96066
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5-ol
LEDER C1C2CC(C1C=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Norbornen-2-ol
Namnnotering mixture of endo and exo
Smältpunkt 104°C to 106°C
Flampunkt 51°C (124°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1325
Löslighetsinformation Slightly soluble in water
Formel vikt 110.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.