Läs mer
5-norbornen-2-karboxaldehyd, 95%, blandning av endo och exo, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10341514 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning unitSize
10341514 5 g Glasflaska 5g
10523121 25 g Glasflaska 25g
10685002 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10341514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149100050
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 5453-80-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5453-80-5
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00167568
InChI-nyckel AJIBZRIAUXVGQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-norbornene, 5-formylbicyclohept-2-ene, 5-norbornene-2-carbaldehyde, 5-norbornane-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carbaldehyde
PubChem CID 95117
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5-karbaldehyd
LEDER C1C2CC(C1C=C2)C=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Namnnotering 90-95%
CAS Min % 90.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0180g/mL, 1.018
Kokpunkt 67°C to 70°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 50.6°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4870 to 1.492
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 122.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.