Läs mer
5-Norbornene-2-carboxaldehyde, endo + exo, 95%
Produktkod. 11491537
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491537 100 g 100g
11481537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24973.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5453-80-5 | C8H10O | 122.167 g/mol
5-norbornen-2-karboxaldehyd användes i övergångsmetall-katalyserad syntes av norbornen-härledda homopolymerer med vidhängande t-Boc-skyddade kinizarindelar för mönstrade fluorescensbilder. Det fungerar som Diels-Alder-addukt av akrolein och cyklopentadien. Den kan användas som skyddad form av akrolein, från vilken dubbelbindningen kan frigöras genom cykloreversion, t.ex. i en användbar syntes av 2-vinylimidazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-norbornen-2-karboxaldehyd användes i övergångsmetall-katalyserad syntes av norbornen-härledda homopolymerer med vidhängande t-Boc-skyddade kinizarindelar för mönstrade fluorescensbilder. Det fungerar som Diels-Alder-addukt av akrolein och cyklopentadien. Den kan användas som skyddad form av akrolein, från vilken dubbelbindningen kan frigöras genom cykloreversion, t.ex. i en användbar syntes av 2-vinylimidazol.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Luftkänslig. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5453-80-5
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.167
MDL-nummer MFCD00167568
InChI-nyckel AJIBZRIAUXVGQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-norbornene, 5-formylbicyclohept-2-ene, 5-norbornene-2-carbaldehyde, 5-norbornane-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carbaldehyde
PubChem CID 95117
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5-karbaldehyd
LEDER C1C2CC(C1C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Namnnotering endo + exo
Densitet 1.032
Kokpunkt 68°C to 70°C (12 mmHg)
Flampunkt 50°C (122°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 1363813
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.