Läs mer
5-norbornen-2-karboxylsyra, 98%, blandning av endo och exo, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15299876 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15299876 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15299876 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453300250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 120-74-1 | C8H10O2 | 138.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Norbornene-2-Carboxylic Acid
CAS 120-74-1
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1290g/mL, 1.129
Kokpunkt 136,0 °C till 138,0 °C (14,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (totalt antal isomerer) (GC)
Odör Stank
Molekylformel C8H10O2
Brytningsindex 1,4930 till 1,4960 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 25 g
UN-nummer 3265
Synonym 5-norbornene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, norbornenecarboxylic acid, exo-5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic acid, exo, 5-norbornene-2-carboxylic acid 8ci, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1-5-heptene-2-carboxylic acid, norborn-5-ene-2-carboxylic acid
InChI-nyckel FYGUSUBEMUKACF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C2CC(C1C=C2)C(=O)O
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 138.16
PubChem CID 78949
Formel vikt 138.16
Procent renhet 98%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Fysisk form Flytande eller fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.