Läs mer
5-Norbornene-2-carboxylic acid, predominantly endo isomer, 97%
Produktkod. 11348175
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348175 5 g 5g
11358175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08444.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120-74-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
5-norbornen-2-karboxylsyra är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 5-norbornen-2-karboxylsyra är en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, baser. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-74-1
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00085356
InChI-nyckel FYGUSUBEMUKACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, norbornenecarboxylic acid, exo-5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic acid, exo, 5-norbornene-2-carboxylic acid 8ci, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1-5-heptene-2-carboxylic acid, norborn-5-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 78949
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5-karboxylsyra
LEDER C1C2CC(C1C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Namnnotering predominantly endo isomer
Densitet 1.129
Kokpunkt 136°C to 138°C (14 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 637167
Löslighetsinformation Not miscible with water.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.