Läs mer
5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol, 98%
Produktkod. 15490278
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490278 1 g 1g
15400288 5 g 5g
15410288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53454.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 699-97-8 | C9H14O2 | 154.209 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 699-97-8
Molekylformel C9H14O2
Molekylvikt (g/mol) 154.209
MDL-nummer MFCD00674044
InChI-nyckel IGHHPVIMEQGKNE-WZENYGAOSA-N
Synonym 5-norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol, norborna-5-ene-2alpha,3alpha-dimethanol, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dimethanol, 2r,3s-rel-9ci, 2s,3r-3-hydroxymethyl bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl methanol
PubChem CID 12253651
IUPAC-namn [(2R,3S)-3-(hydroxymethyl)-2-bicyclo[2.2.1]hept-5-enyl]methanol
LEDER C1C2C=CC1C(C2CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol
Smältpunkt 82°C to 86°C
Kokpunkt 170°C to 175°C (25 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 154.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.