Läs mer
5-norbornen-2-exo,3-exo-dimetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440218
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440218 25 g 25g
15420218 1 g 1g
15430218 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53422.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699-95-6 | C9H14O2 | 154.209 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 699-95-6
Molekylformel C9H14O2
Molekylvikt (g/mol) 154.209
MDL-nummer MFCD00799568
InChI-nyckel IGHHPVIMEQGKNE-ROVKLQMOSA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
PubChem CID 73995587
IUPAC-namn [(lR,3S,4S)-3-(hydroximetyl)-2-bicyklo[2.2.1]hept-5-enyl]metanol
LEDER C1C2C=CC1C(C2CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Densitet 1.027
Kokpunkt 97°C (20 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 25 g
Formel vikt 154.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.