Beskrivning
- Garanterad stabilitet under hela hållbarheten även efter att flaskan öppnats
- ±1% noggrannhet
- NIST spårbart
- US EPA godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Grumlighetsstandard |
| För användning med (utrustning) | Ratio Instrument |
| Form | Vätska |
| Noggrannhet | ±1 % NTU |
| Volym (metrisk) | 500 ml |
| Förpackningstyp | HDPE-flaska GL45 |