Läs mer
5 NTU förhållande turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11778455 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11778455 100 ml 100ml
11566573 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11778455 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CRSR5100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1110.36 SEK / 100ml
    Save 104.64 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
En suspension av polymermikrosfärer utformade för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten även efter att flaskan öppnats
  • ±1% noggrannhet
  • NIST spårbart
  • US EPA godkänd
Specifikationer
Typ Grumlighetsstandard
För användning med (utrustning) Ratio Instrument
Form Vätska
Noggrannhet ±1 % NTU
Volym (metrisk) 100 ml
Förpackningstyp HDPE-flaska