Läs mer
5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-deoxiinosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446749
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446749 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15446749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65136.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 93778-57-5 | C31H30N4O6 | 554,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosine
CAS 93778-57-5
Färg Vitt till gult
Molekylformel C31H30N4O6
MDL-nummer MFCD00057879
Kvantitet 1 g
Synonym 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyinosine, dmt-di, 2'-deoxy-5'-o-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl purin-6-ol, inosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, 2'-deoxy-5'-o-dimethoxytrityl-inosine, 2'-deoxy-5'-ortho-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-1h-purin-6-one
InChI-nyckel IYNGMVFRUKBGNM-OQAPVCBANA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC-namn 9-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-metoxifenyl)-fenylmetoxi]metyl]-4-hydroxioxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekylvikt (g/mol) 554.60
PubChem CID 15277171
Formel vikt 554.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.