Läs mer
5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-deoxiuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457149
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457149 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15457149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65960.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23669-79-6 | C30H30N2O7 | 530.58 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel
, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig
i acetonitril vid 20mg/ml
Anmärkningar
° Förvaras i frysen (-20 )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyuridine
CAS 23669-79-6
Färg Vitt
Molekylformel C30H30N2O7
MDL-nummer MFCD00063410
Kvantitet 1 g
Synonym 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyuridine, dmt-du, 2'-deoxy-5'-o-dmt-uridine, 2'-deoxy-5'-o-4,4'-dimethoxytrityl uridine, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxyuridine, uridine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenylmethoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl pyrimidine-2,4-dione
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile at 20mg/ml
InChI-nyckel BYGKUWPLEGHFKX-ZRRKCSAHSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-metoxifenyl)-fenylmetoxi]metyl]-4-hydroxioxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 530.58
PubChem CID 90230
Formel vikt 530.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.