Läs mer
5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-fluor-2'-deoxiuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480347
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480347 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15480347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64217.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 146954-74-7 | C30H29FN2O7 | 548,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyuridine
CAS 146954-74-7
Färg Vitt till gult
Molekylformel C30H29FN2O7
MDL-nummer MFCD06657648
Kvantitet 5 g
Synonym 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-3-fluoro-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2'-deoxy-5'-o-dmt-2'-fluoro-uridine, 2'-deoxy-5'-o-dmt-2'-fluoro-d-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxy-2'-fluorouridine, 5'-o-dmt-2'-fluoro-2'-deoxyuridine, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-fluoro-2'-deoxyuridine, uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoro, 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-3-fluoro-4-hydroxyoxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2'-fluoro-5'-o-dmt-uridine
InChI-nyckel CSSFZSSZXOCCJB-QSZUMSSQNA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-metoxifenyl)-fenylmetoxi]metyl]-3-fluoro-4-hydroxioxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 548.57
PubChem CID 7073186
Formel vikt 548.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.