Läs mer
5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-metylguanosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440457
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440457 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15440457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65583.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 114745-26-5 | C36H39N5O8 | 669,74 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig
i acetonitril
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosine
CAS 114745-26-5
Färg Vitt till gult
Molekylformel C36H39N5O8
MDL-nummer MFCD09842119
Kvantitet 1 g
Synonym 5'-o-dmt-n2-isobutyryl-2'-o-methyl-d-guanosine, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl isobutyramide, 5'-o-dmt-n2-isobutyryl-2'-o-methyl-guanosine, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide, 5-o-dmt-n2-isobutyryl-2-o-methyl-guanosine, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-n2-isobutyryl-2'-o-methylguanosine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-o-methyl-n-2-methylpropanoyl guanosine, guanosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl-n-2-methyl-1-oxopropyl
Löslighetsinformation Löslig i acetonitril
InChI-nyckel ISQLJOGRNUQHJX-QTXIGGTANA-N
LEDER CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C2=CC=C(OC)C=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)O[C@H]1N1C=NC2=C1NC(NC(=O)C(C)C)=NC2=O
IUPAC-namn N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-metoxifenyl)-fenylmetoxi]metyl]-4-hydroxi-3-metoxioxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]-2-metylpropanamid
Molekylvikt (g/mol) 669.74
PubChem CID 14991812
Formel vikt 669.72
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.