Läs mer
5'-O-(4,4'-dimetoxytrityl)tymidin, 98+%
Produktkod. 11430111
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
10g
2g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430111 10 g 10g
11440111 0.1 g 0.1g
11410111 0.5 g 0.5g
11420111 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11430111 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044815.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 40615-39-2 | C31H32N2O7 | 544,60 g/mol
5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl)tymidin används i fastfassyntesen av polynukleotider och polytymidylsyror genom blockkopplingsfosfotriestermetoden. Vidare används det i den stereoselektiva syntesen av 3'-deoxi-3'-treo-hydroximetylnukleosid. Utöver detta används den som ett forskningsverktyg för antivirala och anticancerstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40615-39-2
Molekylformel C31H32N2O7
Molekylvikt (g/mol) 544.60
MDL-nummer MFCD00010113
InChI-nyckel UBTJZUKVKGZHAD-QZGLRKMJNA-N
Synonym 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine, dmt-t, thymidine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine dmt-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenylmethoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 5'-o-dimethoxytrityl-deoxythymidine, dmtr-dthd, dimethoxytrityl-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenyl-methoxy methyl-4-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 162419
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-metoxifenyl)-fenylmetoxi]metyl]-4-hydroxioxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C)C(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-O- (4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Kvantitet 10 g
Formel vikt 544.6
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.