Läs mer
5'-O-(4,4'-dimetoxytrityl)tymidin, TRC
Produktkod. 30383902
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30383902 1 g
1 options
Produktkod. 30383902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4607751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
CAS 40615-39-2
Molekylformel C31 H32 N2 O7
Kvantitet 1 g
Synonym 5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]thymidine (ACI), Thymidine, 5'-O-[α,α-bis(p-methoxyphenyl)benzyl]- (7CI), 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxythymidine, 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine, 5'-O-(Di-p-methoxytrityl)thymidine, 5'-O-(p,p'-Dimethoxytrityl)thymidine
InChI formel InChI=1S/C31H32N2O7/c1-20-18-33(30(36)32-29(20)35)28-17-26(34)27(40-28)19-39-31(21-7-5-4-6-8-21,22-9-13-24(37-2)14-10-22)23-11-15-25(38-3)16-12-23/h4-16,18,26-28,34H,17,19H2,1-3H3,(H,32,35,36)/t26-,27+,28+/m0/s1
LEDER COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-metoxyfenyl)-fenylmetoxi]metyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 544.6
Formel vikt 544.221