missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5’-O-Acetyl Ribavirin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide (5'-O-Acetylribavirin) |
| CAS | 58151-87-4 |
| Molekylformel | C10 H14 N4 O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Ribavirin Imp. F (EP), 5'-O-Acetylribavirin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N4O6/c1-4(15)19-2-5-6(16)7(17)10(20-5)14-3-12-9(13-14)8(11)18/h3,5-7,10,16-17H,2H2,1H3,(H2,11,18)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc(n2)C(=O)N |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-1,2,4-triazol-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.24 |
| Formel vikt | 286.0913 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?