missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5'-O-Benzoyl-2,3'-anhydrothymidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-O-Benzoyl-2,3'-anhydrothymidine |
| CAS | 70838-44-7 |
| Molekylformel | C17 H16 N2 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O5/c1-10-8-19-14-7-12(24-17(19)18-15(10)20)13(23-14)9-22-16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,8,12-14H,7,9H2,1H3/t12-,13-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CC1=CN2[C@H]3C[C@@H](OC2=NC1=O)[C@@H](COC(=O)c4ccccc4)O3 |
| IUPAC-namn | [(1R,9S,10R)-4-methyl-5-oxo-8,11-dioxa-2,6-diazatricyclo[7.2.1.02,7]dodeca-3,6-dien-10-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.32 |
| Formel vikt | 328.1059 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?