Läs mer
5-O-Desmethyl Donepezil-d5, TRC
Produktkod. 30364523
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364523 5 mg
30358824 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30364523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2920125MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189929-21-2
Molekylformel C23H22D5NO3
Molekylvikt (g/mol) 370.5
Synonym 1-(Benzyl-d5)-4-[(5-hydroxy-6-methoxy-1-oxo-indan-2-yl)methylpiperidine
LEDER OC1=C(OC)C=C(C(C(CC2CCN(CC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])CC2)C4)=O)C4=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-O-Desmethyl Donepezil-d5
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27NO3/c1-27-22-14-20-18(13-21(22)25)12-19(23(20)26)11-16-7-9-24(10-8-16)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-6,13-14,16,19,25H,7-12,15H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D