Läs mer
5-O-Desmetylomeprazolsulfid, TRC
Produktkod. 30359858
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359858 1 mg
30356865 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30359858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2921351MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103877-02-7
Molekylformel C16H17N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 315.39
Synonym 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-, 2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazol-5-ol
LEDER COc1c(C)cnc(CSc2nc3cc(O)ccc3[nH]2)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-O-Desmethyl Omeprazole Sulfide
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)21-3)8-22-16-18-12-5-4-11(20)6-13(12)19-16/h4-7,20H,8H2,1-3H3,(H,18,19)
Formel vikt 315.1041