Läs mer
5-O-Desmetylomeprazol, TRC
Produktkod. 30012798
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30012798 50 mg -
30011586 5 mg -
30009908 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29212050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151602-49-2
Molekylformel C16H17N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 331.39
Synonym 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol-5-ol
LEDER COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3cc(O)ccc3[nH]2)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-O-Desmethyl Omeprazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O3S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)22-3)8-23(21)16-18-12-5-4-11(20)6-13(12)19-16/h4-7,20H,8H2,1-3H3,(H,18,19)
Formel vikt 331.0991
Procent renhet >95%