Läs mer
5-O-(E)-feruloylquininsyra, TRC
Produktkod. 30011760
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30011760 5 mg -
30006727 10 mg -
30010906 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF3089805MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62929-69-5
Molekylformel C17H20O9
Molekylvikt (g/mol) 368.34
Synonym [1S-[1alpha,3alpha,4alpha,5beta(E)]]-1,3,4-Trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]cyclohexanecarboxylic Acid;
IUPAC-namn (1S,3R,4R,5R)-1,3,4-Trihydroxy-5-(((E)-3-(4-hydroxy-3-metoxifyrenyl)akryloyl)oxy)cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER COc1cc(\C=C\C(=O)O[C@@H]2C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-O-(E)-Feruloylquinic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O9/c1-25-12-6-9(2-4-10(12)18)3-5-14(20)26-13-8-17(24,16(22)23)7-11(19)15(13)21/h2-6,11,13,15,18-19,21,24H,7-8H2,1H3,(H,22,23)/b5-3+/t11-,13-,15-,17+/m1/s1
Procent renhet >95%