missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-O-Methyl-myo-inositol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-O-Methyl-myo-inositol |
| CAS | 523-92-2 |
| Molekylformel | C7H14O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | myo-5-O-Methyl-inositol, Sequoyitol, 5-O-Methyl-myo-inositol, Sequoyit |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3+,4-,5-,6+,7? |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (1R,2S,3r,4R,5S,6r)-6-methoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentaol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.18 |
| Formel vikt | 194.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?