Läs mer
5-O-Methylvisammioside, MedChemExpress
Beskrivning
5-O-Methylvisammioside is a natural product isolated from Saposhnikovia Divaricata.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-O-Methylvisammioside |
| CAS | 84272-85-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28O10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4'-O-β-D-Glucosyl-5-O-methylvisamminol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (110.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC(C)([C@H]2OC3=C(C(OC)=C(C(C=C(C)O4)=O)C4=C3)C2)C)[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.45 |
| Visa mer |