Läs mer
5-O-tert-butyldimetylsilyl-2,3-O-isopropyliden-D-ribos, TRC
Produktkod. 30329108
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30329108 500 mg
1 options
Produktkod. 30329108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB691375500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropylidene-D-ribose
CAS 68703-51-5
Molekylformel C14 H28 O5 Si
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H28O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-12,15H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-,12?/m1/s1
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12
IUPAC-namn (3aR,6R,6aR)-6-[[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxymetyl]-2,2-dimetyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 304.45
Formel vikt 304.1706