Läs mer
5-O-tert-butyldimetylsilyl-2,3-O-isopropyliden-D-ribos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropylidene-D-ribose |
| CAS | 68703-51-5 |
| Molekylformel | C14 H28 O5 Si |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-12,15H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-,12?/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12 |
| IUPAC-namn | (3aR,6R,6aR)-6-[[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxymetyl]-2,2-dimetyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.45 |
| Formel vikt | 304.1706 |