Läs mer
5-O-tert-Butyldimethylsilyl 5-Hydroxy Lansoprazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-O-tert-Butyldimethylsilyl 5-Hydroxy Lansoprazole |
| CAS | 1246814-74-3 |
| Molekylformel | C22H28F3N3O3SSi |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28F3N3O3SSi/c1-14-18(26-10-9-19(14)30-13-22(23,24)25)12-32(29)20-27-16-8-7-15(11-17(16)28-20)31-33(5,6)21(2,3)4/h7-11H,12-13H2,1-6H3,(H,27,28) |
| LEDER | Cc1c(CS(=O)c2nc3ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | tert-butyl-dimethyl-[[2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-3H-benzimidazol-5-yl]oxy]silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.62 |
| Formel vikt | 499.1573 |