Läs mer
5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498927
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498927 1 g 1g
15418937 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52301.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 40733-28-6 | Molecular Formula: C16H28N2O5Si | Molecular Weight: 356.49 g/mol
5'-O-(tert-Butyldimetylsilyl)tymidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5 -′O-(tert-Butyldimetylsilyl)tymidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40733-28-6
Molekylformel C16H28N2O5Si
Molekylvikt (g/mol) 356.49
MDL-nummer MFCD01631041
InChI-nyckel IJWIJLIIOKZJMS-YNEHKIRRSA-N
Synonym 1-2s,4r,5s-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 44717046
LEDER CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O2)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 1-[(2S,4R,5S)-5-[[tert-butyl(dimetyl)silyl]oximetyl]-4-hydroxioxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
Formel vikt 356.49
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.