Läs mer
5-(o-Tolyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15496627
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496627 1 g 1g
15406637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33776.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2503-66-4
Molekylformel C9H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 192.236
MDL-nummer MFCD00992514
InChI-nyckel HNFIJWNVPWXSOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-o-tolyl-3h-1,3,4 oxadiazole-2-thione, 5-o-tolyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-2-methylphenyl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione,5-2-methylphenyl, 5-o-tolyl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 5-2-methylphenyl-1,3,4-oxadiazoline-2-thione, 5-2-methylphenyl-1,3,4-oxadiazol-2 3h-thione
PubChem CID 774385
IUPAC-namn 5-(2-methylphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazole-2-thione
LEDER CC1=CC=CC=C1C2=NNC(=S)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(o-Tolyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Smältpunkt 181°C to 182°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.24
Procent renhet 96%