Läs mer
5’-O-Trityl Uridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-O-Trityl Uridine |
| CAS | 6554-10-5 |
| Molekylformel | C28 H26 N2 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Uridine','5'-O-(triphenylmethyl)-, Uridine','5'-O-trityl- (6CI,7CI,8CI), 5'-O-(Triphenylmethyl)uridine, 5'-O-Triphenylmethyluridine, 5'-O-Trityluridine, NSC 97038 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H26N2O6/c31-23-16-17-30(27(34)29-23)26-25(33)24(32)22(36-26)18-35-28(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-17,22,24-26,32-33H,18H2,(H,29,31,34)/t22-,24-,25-,26-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)O[C@H]([C@@H]1O)N5C=CC(=O)NC5=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(trityloxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.52 |
| Formel vikt | 486.1791 |