missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(Oxiranylmethoxy)-2,3,4,9-tetrahydrocarbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Oxiranylmethoxy)-2,3,4,9-tetrahydrocarbazole |
| CAS | 58457-32-2 |
| Molekylformel | C15 H17 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,3,4,9-Tetrahydro-5-(2-oxiranylmethoxy)carbazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h3,6-7,10,16H,1-2,4-5,8-9H2 |
| LEDER | C(Oc1cccc2[nH]c3CCCCc3c12)C4CO4 |
| IUPAC-namn | 5-(oxiran-2-ylmethoxy)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.301 |
| Formel vikt | 243.126 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?