Läs mer
5-Oxo-1-[(2,3,6,7-tetramethoxy-9-phenanthrenyl)methyl]-L-proline Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Oxo-1-[(2,3,6,7-tetramethoxy-9-phenanthrenyl)methyl]-L-proline Methyl Ester |
| CAS | 1203657-51-5 |
| Molekylformel | C25H27NO7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO7/c1-29-20-9-14-8-15(13-26-19(25(28)33-5)6-7-24(26)27)17-11-22(31-3)23(32-4)12-18(17)16(14)10-21(20)30-2/h8-12,19H,6-7,13H2,1-5H3/t19-/m0/s1 |
| LEDER | COC1=CC2=CC(CN3[C@@H](CCC3=O)C(OC)=O)=C4C(C=C(C(OC)=C4)OC)=C2C=C1OC |
| IUPAC-namn | methyl (S)-5-oxo-1-((2,3,6,7-tetramethoxyphenanthren-9-yl)methyl)pyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.48 |
| Formel vikt | 453.18 |