Läs mer
5-Oxo-1-(2-tienylmetyl)pyrrolidin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2702825
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10374382
Brand: Thermo Scientific Maybridge DFP00358DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175136-92-2
Molekylformel C10H11NO3S
Molekylvikt (g/mol) 225.262
MDL-nummer MFCD00084927
InChI-nyckel HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 614397
IUPAC-namn 5-oxo-1-(tiofen-2-ylmetyl)pyrrolidin-3-karboxylsyra
LEDER C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-oxo-1-2-thienylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 4-carboxy-1-then-2-yl pyrrolidin-2-one, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-thien-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, maybridge1_003341, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid #, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine-3-ca rboxylic acid
Formel vikt 225.27
Procent renhet 97%