missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Oxo-1,3-dioxolane-4,4-diacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Oxo-1,3-dioxolane-4,4-diacetic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O7/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)6(12)13-3-14-7/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| Formel vikt | 204.027 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?