missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetic Acid |
| CAS | 90609-03-3 |
| Molekylformel | C9H15NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-2-5-10-7(6-9(12)13)3-4-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCCN1C(CC(=O)O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | 2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vikt | 185.1052 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?