Läs mer
5-Oxo-2-isopropylhexanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Oxo-2-isopropylhexanal |
| CAS | 15303-46-5 |
| Molekylformel | C9 H16 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-(1-Methylethyl)-5-oxohexanal, 2-Isopropyl-5-ketohexanal, 2-Isopropyl-5-oxohexanal |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-7(2)9(6-10)5-4-8(3)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)C(CCC(=O)C)C=O |
| IUPAC-namn | 5-oxo-2-propan-2-ylhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.222 |
| Formel vikt | 156.115 |