missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Oxo-5-[phenyl[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]amino]pentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valeryl fentanyl carboxy metabolite |
| CAS | 526191-19-5 |
| Molekylformel | C24 H30 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pentanoyl fentanyl carboxy metabolite, Pentanyl fentanyl carboxy metabolite |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30N2O3/c27-23(12-7-13-24(28)29)26(21-10-5-2-6-11-21)22-15-18-25(19-16-22)17-14-20-8-3-1-4-9-20/h1-6,8-11,22H,7,12-19H2,(H,28,29) |
| LEDER | OC(=O)CCCC(=O)N(C1CCN(CCc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5-oxo-5-(N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]anilino)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.507 |
| Formel vikt | 394.226 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?