Läs mer
5’-Oxo Amisulpride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Oxo Amisulpride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O5S/c1-4-20-11(6-7-16(20)21)10-19-17(22)12-8-15(26(23,24)5-2)13(18)9-14(12)25-3/h8-9,11H,4-7,10,18H2,1-3H3,(H,19,22) |
| Formel vikt | 383.1515 |